Få mere at vide
Fisherbrand™ Pulvertragte
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
6,5 cm
7,5 cm
10,5 cm
15 cm
Diameter (metrisk) stilk:
16 mm
21 mm
27 mm
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Højde (metrisk):
6,6 cm
8,4 cm
10,3 cm
13,7 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
Parallelle stilke minimerer brodannelse af pulver
- Holdbar polypropylen
- Udvendige ribber forhindrer luftlåse
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 15 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 750 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 27 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 13,7 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) stilk | 30mm |