Få mere at vide
Fisherbrand™ Fordampningsfade i porcelæn
Artikelnummer. 13499719 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
35 ml
70 ml
80 ml
120 ml
150 ml
250 ml
1285 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
13499719 70 ml Pakke med 6
13479719 35 ml Pakke med 6
13489719 80 ml Pakke med 6
13409729 120 ml -
13419729 150 ml Pakke med 6
13439729 250 ml Pakke med 6
13429729 1285 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13499719
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glaseret indvendigt og udvendigt undtagen kant.
Porcelænsfad med læbe
  • Rund bund
  • Glaseret indvendigt og udvendigt undtagen kant.
  • Meget modstandsdygtig over for kemikalier
  • Tåler temperaturer op til 1150 °C (2102 °F)
  • Uden dæksel
Tekniske data
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Inddampningsskål
Til brug med (applikation) Fordampningsprocesser og askning
Indvendig finish Glaseret
Temperaturområde (engelsk) 2102 °F
Temperaturområde (metrisk) 1150 °C
Tykkelse 2 mm
Højde (metrisk) 30 mm
Højde (engelsk) 1,18 tommer.
Diameter (engelsk) 2,95 tommer.
Diameter (metrisk) 75 mm