Få mere at vide
Fisherbrand™ Fordampningsfade i porcelæn
Artikelnummer. 13489719 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
35 ml
70 ml
80 ml
120 ml
150 ml
250 ml
1285 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 13489719
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glaseret indvendigt og udvendigt undtagen kant.
Porcelænsfad med læbe
  • Rund bund
  • Glaseret indvendigt og udvendigt undtagen kant.
  • Meget modstandsdygtig over for kemikalier
  • Tåler temperaturer op til 1150 °C (2102 °F)
  • Uden dæksel
Tekniske data
Bund form Rund
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Materiale Porcelæn
Form Rund
Type Inddampningsskål
Til brug med (applikation) Fordampningsapplikation
Indvendig finish Glaseret
Tykkelse 2.5 mm
Højde (metrisk) 30 mm
Højde (engelsk) 1,18 tommer.
Diameter (engelsk) 3,14 tommer.
Diameter (metrisk) 80 mm