Specifications
| Bund form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 35 ml |
| Materiale | Porcelæn |
| Form | Rund |
| Type | Fordampende skål |
| Til brug med (applikation) | Fordampningsprocesser og askning |
| Indvendig finish | Glaseret |
| Temperaturområde (engelsk) | 2102 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 1150 °C |
| Tykkelse | 1.5 mm |
| Show More |