Få mere at vide
Fisherbrand™ Fordampningsfade i porcelæn
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
35 ml
70 ml
80 ml
120 ml
150 ml
250 ml
1285 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Porcelæn |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Til brug med (applikation) | Fordampningsapplikation |
| Indvendig finish | Glaseret |
| Tykkelse | 3 mm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Højde (engelsk) | 1,77 tommer. |
| Vis mere |