Tekniske data
| Bund form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Materiale | Porcelæn |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Til brug med (applikation) | Fordampningsprocesser og askning |
| Indvendig finish | Glaseret |
| Temperaturområde (engelsk) | 2102 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 1150 °C |
| Tykkelse | 2.9 mm |
| Vis mere |