Få mere at vide
Fisherbrand™ Porcelænsdigeldæksler
Artikelnummer. 13499709 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
30mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99mm
115mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
26mm
34mm
38mm
45mm
54mm
66mm
77mm
90mm
105mm
Højde (metrisk):
5mm
5.5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
Tykkelse (metrisk):
1.75mm
1.9mm
2.3mm
2.5mm
2.75mm
3mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 13499709
Til brug med Fisherbrand Høj- og bredformede porcelænsdigler.
Til brug med Fisherbrand Høj- og bredformede porcelænsdigler
  • Glaseret indvendigt og udvendigt bortset fra den udvendige bundflade
  • Med perforeret håndtag
  • Anbefales kraftigt, at opvarmnings- og afkølingshastigheder ikke overstiger 200 °C i timen og maksimal brugstemperatur på 1100 °C
Tekniske data
Oversigt Med perforeret håndtag
Diameter (metrisk) Indvendig 105mm
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Til brug med (applikation) Brug med Fisherbrand høj og bred form porcelænsdigel
Maks. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tykkelse (metrisk) 3mm
Vægt (metrisk) 119g
Diameter (metrisk) Udvendig 115mm
Højde (metrisk) 9mm
Produkttype Digeldæksel