Få mere at vide
Fisherbrand™ Porcelænsdigeldæksler
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 mm
40 mm
44 mm
53 mm
60 mm
75 mm
87 mm
99 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Højde (metrisk):
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Tykkelse (metrisk):
1,75 mm
1,9 mm
2,3 mm
2,5 mm
2,75 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Til brug med Fisherbrand Høj- og bredformede porcelænsdigler
- Glazed inside and out except for the outside bottom surface
- With perforated handle
- Strongly recommended that heating and cooling rates not exceed 200°C per hour and maximum use temperature of 1100°C
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | With Perforated handle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 90 mm |
| Materiale | Porcelain |
| Slutte | Glazed |
| Til brug med (applikation) | Use with Fisherbrand high and wide form porcelain crucible |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 1150°C |
| Tykkelse (metrisk) | 2,75 mm |
| Vægt (metrisk) | 76g |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 99 mm |
| Højde (metrisk) | 8 mm |
| Vis mere |