Få mere at vide
Fisherbrand™ Porcelænsdigeldæksler
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 mm
40 mm
44 mm
53 mm
60 mm
75 mm
87 mm
99 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Højde (metrisk):
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Tykkelse (metrisk):
1,75 mm
1,9 mm
2,3 mm
2,5 mm
2,75 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Med perforeret håndtag |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 66 mm |
| Materiale | Porcelæn |
| Slutte | Glaseret |
| Til brug med (applikation) | Brug med Fisherbrand høj og bred form porcelænsdigel |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 1150 °C |
| Tykkelse (metrisk) | 2,5 mm |
| Vægt (metrisk) | 40g |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 75 mm |
| Højde (metrisk) | 7 mm |
| Vis mere |