Få mere at vide
Fisherbrand™ Porcelænsdigeldæksler
Artikelnummer. 13459709 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 mm
40 mm
44 mm
53 mm
60 mm
75 mm
87 mm
99 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Højde (metrisk):
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Tykkelse (metrisk):
1,75 mm
1,9 mm
2,3 mm
2,5 mm
2,75 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 13459709
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand Høj- og bredformede porcelænsdigler.
Til brug med Fisherbrand Høj- og bredformede porcelænsdigler
  • Glaseret indvendigt og udvendigt bortset fra den udvendige bundflade
  • Med perforeret håndtag
  • Anbefales kraftigt, at opvarmnings- og afkølingshastigheder ikke overstiger 200 °C i timen og maksimal brugstemperatur på 1100 °C
Tekniske data
Oversigt Med perforeret håndtag
Diameter (metrisk) Indvendig 54 mm
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Til brug med (applikation) Brug med Fisherbrand høj og bred form porcelænsdigel
Maks. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tykkelse (metrisk) 2,5 mm
Vægt (metrisk) 33g
Diameter (metrisk) Udvendig 60 mm
Højde (metrisk) 7 mm
Produkttype Digeldæksel