Få mere at vide
Fisherbrand™ Porcelænsdigeldæksler
Artikelnummer. 13439709 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 mm
40 mm
44 mm
53 mm
60 mm
75 mm
87 mm
99 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
26 mm
34 mm
38 mm
45 mm
54 mm
66 mm
77 mm
90 mm
105 mm
Højde (metrisk):
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
Tykkelse (metrisk):
1,75 mm
1,9 mm
2,3 mm
2,5 mm
2,75 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Diameter (metrisk) Indvendig Højde (metrisk) Tykkelse (metrisk) unitSize
13439709 40 mm 34 mm 5,5 mm 1,75 mm Pakke med 6
13419709 30 mm 26 mm 5 mm 1,75 mm Pakke med 6
13429709 44 mm 38 mm 6 mm 1,9 mm Pakke med 6
13449709 53 mm 45 mm 7 mm 2,3 mm Pakke med 6
13469709 75 mm 66 mm 7 mm 2,5 mm Pakke med 6
13459709 60 mm 54 mm 7 mm 2,5 mm Pakke med 6
13479709 87 mm 77 mm 8 mm 2,75 mm Pakke med 6
13499709 115 mm 105 mm 9 mm 3 mm Pakke med 6
13489709 99 mm 90 mm 8 mm 2,75 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 13439709
Til brug med Fisherbrand Høj- og bredformede porcelænsdigler.
Til brug med Fisherbrand Høj- og bredformede porcelænsdigler
  • Glaseret indvendigt og udvendigt bortset fra den udvendige bundflade
  • Med perforeret håndtag
  • Anbefales kraftigt, at opvarmnings- og afkølingshastigheder ikke overstiger 200 °C i timen og maksimal brugstemperatur på 1100 °C
Specifications
Oversigt Med perforeret håndtag
Diameter (metrisk) Indvendig 34 mm
Materiale Porcelæn
Slutte Glaseret
Til brug med (applikation) Brug med Fisherbrand høj og bred form porcelænsdigel
Maks. Temperatur (metrisk) 1150 °C
Tykkelse (metrisk) 1,75 mm
Vægt (metrisk) 10g
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Højde (metrisk) 5,5 mm
Produkttype Digeldæksel