Få mere at vide
Fisherbrand™ Porcelæns Buchner-tragte med faste perforerede plader
Artikelnummer. p-4018227 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
320 ml
Diameter (metrisk) skive:
90 mm
Diameter (metrisk) plade:
100 mm
Artikelnummer. 17892336
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sugefiltreringsapplikationer
  • Autoklaverbar
  • Meget modstandsdygtig over for kemiske angreb
  • Uden dæksel
  • Glaseret indvendig og udvendig med undtagelse af fælgen
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 10.5cm
Kapacitet (metrisk) 320 ml
Materiale Porcelæn
Højde (metrisk) 16 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) plade 100 mm
Til brug med (applikation) Sugefiltreringsapplikationer
Diameter (metrisk) skive 90 mm
Inkluderer Fast perforeret plade
Mængde Hver
Vægtykkelse 4.5mm
Vægt (metrisk) 0.41kg
Produkttype Buchner-tragt