Få mere at vide
Fisherbrand™ Porcelæns Buchner-tragte med faste perforerede plader
Artikelnummer. 17892336 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
320 ml
Diameter (metrisk) skive:
90 mm
Diameter (metrisk) plade:
100 mm
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) skive Diameter (metrisk) plade
17892336 320 ml 90 mm 100 mm
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17892336
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Til sugefiltreringsapplikationer
  • Autoklaverbar
  • Meget modstandsdygtig over for kemiske angreb
  • Uden dæksel
  • Glaseret indvendig og udvendig med undtagelse af fælgen
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 10.5cm
Kapacitet (metrisk) 320 ml
Materiale Porcelæn
Højde (metrisk) 16 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) plade 100 mm
Til brug med (applikation) Sugefiltreringsapplikationer
Diameter (metrisk) skive 90 mm
Inkluderer Fast perforeret plade
Mængde Hver
Vægtykkelse 4.5mm
Vægt (metrisk) 0.41kg
Produkttype Buchner-tragt