Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren bæger
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 0,67 oz. |
| Diameter (metrisk) base | 27 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 43 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Type | Bægerglas |
| Engangs | Engangsbrug |