Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren bæger
Artikelnummer. 11738549 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11738549
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til brug som prøvebeholdere
  • 20mL størrelse er nyttig i flammefotometri
  • 5 ml størrelse kan bruges i atomabsorptionsspektroskopi og flammefotometri
Order Info
Pakket i pap ærmer á 100 stk.
Specifications
Kapacitet (engelsk) 0,67 oz.
Diameter (metrisk) base 27 mm
Diameter (metrisk) Øverst 43 mm
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Materiale Polystyren
Type Bægerglas