Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,219 tommer. |
| Materiale | Polypropylen |
| Samlet længde (engelsk) | 1,39 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 35 mm |
| Til brug med | 6mm |
| Bredde (metrisk) | 5.8 mm |
| Bredde (engelsk) | 0,23 tommer |
| Form | 4-vejs |
| Højde (metrisk) | 34.5 mm |
| Vis mere |