Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen Microtiter Rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-195117 Shop alle Fisherbrand produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Etikettype:
Intet skriveområde
Emballage:
Robotpakke
Artikelnummer. 17157885
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideal for sample dilution and/or mixing prior to transfer into microtiter plates.
Ideel til prøvefortynding og/eller blanding før overførsel til mikrotiterplader
Også velegnet til HTLV-III test, RIA, EIA , PCR, farmaceutisk kvalitetskontrol, prøvefryseopbevaring eller transport af prøver og reagenser. Vælg almindelige rør eller rør med matteret skriveområde.
  • Overlegne polypropylenrør og pakningsstativer er autoklaverbare og kan fryses til -80 °C
  • Ikke-sterile rør er certificeret RNase- og DNase-fri
  • Sterile rør er certificeret RNase-, DNase-, ATP-, DNA- og pyrogenfri
  • Frostede rør har skriveområde, der vikler rundt om rørkraven
  • Kapacitet - 1,2 ml
Ordreinfo
Pakket i løs vægt eller i praktiske 8 x 12 kompakte bakkepakker eller robotstativer. Kompakte bakkepakkerSnævert, glatsiddende dæksel beskytter prøver og muliggør stabling; Med papirgitter til nem identifikation af indholdRobotiske stativer Specifikt designet med 96-brønds fodaftryk til robotarbejdsstationer; Envejs lågdesign med alfanumerisk gitter muliggør nem prøveidentifikation; Kondenseringsringe inde i låget minimerer krydskontaminering; Rør passer i lige, opretstående position
Tekniske data
Certificeringer/compliance RNase, DNase-fri
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 1.2 mL
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) HTLV-III test, RIA, EIA , PCR, farmaceutisk kvalitetskontrol, prøvefryseopbevaring eller transport af prøver og reagens
Etikettype Intet skriveområde
Emballage Robotpakke
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Produkttype Microtiter Rør