Få mere at vide
Fisherbrand™ Prøvebeholdere med gradueret polypropylen
Artikelnummer. p-174404 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
133 ml
148 ml
237 ml
Kapacitet (engelsk):
4,5 oz.
5 oz.
8 oz.
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukning inkluderet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 11769378
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til prøveindsamling, transport og opbevaring
  • Autoklaverbar
  • Uddannet
  • Uden låg
Ordreinfo
Bemærk: Sterile beholdere med låg er individuelt pakket ind og er sterile inde i beholderen. Ikke-sterile og sterile beholdere uden låg er bulkpakkede.
Tekniske data
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Kapacitet (engelsk) 4,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 133 ml