Få mere at vide
Fisherbrand™ Prøvebeholdere med gradueret polypropylen
Artikelnummer. 11984375 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
133 ml
148 ml
237 ml
Kapacitet (engelsk):
4,5 oz.
5 oz.
8 oz.
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukning inkluderet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kapacitet (engelsk) Sterilitet Lukning inkluderet unitSize
11984375 237 ml 8 oz. Ikke steril Nej Pakke med 500
11769378 133 ml 4,5 oz. Steril Nej Pakke med 500
11779378 148 ml 5 oz. Steril Ja Pakke med 100
11964395 133 ml 4,5 oz. Ikke steril Ja Pakke med 500
11789378 237 ml 8 oz. Steril Nej Pakke med 500
11799378 237 ml 8 oz. Steril Ja Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11984375
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til prøveindsamling, transport og opbevaring
  • Autoklaverbar
  • Uddannet
  • Med eller uden ikke-autoklaverbart polyethylen snaplåg
Ordreinfo
Bemærk: Sterile beholdere med låg er individuelt pakket ind og er sterile inde i beholderen. Ikke-sterile og sterile beholdere uden låg er bulkpakkede.
Tekniske data
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Kapacitet (metrisk) 237 ml