Få mere at vide
Fisherbrand™ Prøvebeholdere med gradueret polypropylen
Artikelnummer. 11769378 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
133 ml
148 ml
237 ml
Kapacitet (engelsk):
4,5 oz.
5 oz.
8 oz.
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukning inkluderet:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kapacitet (engelsk) Sterilitet Lukning inkluderet unitSize
11769378 133 ml 4,5 oz. Steril Nej Pakke med 500
11779378 148 ml 5 oz. Steril Ja Pakke med 100
11964395 133 ml 4,5 oz. Ikke steril Ja Pakke med 500
11789378 237 ml 8 oz. Steril Nej Pakke med 500
11799378 237 ml 8 oz. Steril Ja Pakke med 100
11984375 237 ml 8 oz. Ikke steril Nej Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11769378
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til prøveindsamling, transport og opbevaring
  • Autoklaverbar
  • Uddannet
  • Uden låg
Ordreinfo
Bemærk: Sterile beholdere med låg er individuelt pakket ind og er sterile inde i beholderen. Ikke-sterile og sterile beholdere uden låg er bulkpakkede.
Tekniske data
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Kapacitet (engelsk) 4,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 133 ml