Få mere at vide
Fisherbrand™ Graduerede cylindre af polypropylen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11957884 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 6
Pakke med 8
Artikelnummer. 11957884
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreret til at indeholde/til at levere ved 20 °C.
Kalibreret til at indeholde/til at levere ved 20 °C
  • Gennemsigtige cylindre
  • Indstøbte store, letlæselige gradueringer
  • Stor afrundet base ribbet for forstærkning og stabilitet
  • Generøs hældetud; 10mL størrelse har en konisk top for lettere påfyldning og hældning
  • Ikke befugtende
  • Kemisk resistent
  • Kontakt-klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance ASTM
Kalibrering At indeholde, at levere
Gradueringer 0.5 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 0.5mL
Form Rund
Base Type Cirkulær
Type Gradueret cylinder
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato