Få mere at vide
Fisherbrand™ Graduerede cylindre af polypropylen
Artikelnummer. 11907884 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 6
Pakke med 8
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
11907884 250 mL 2 mL Pakke med 8
11967884 50 mL 1 mL Pakke med 12
11947884 10 mL 0.2 mL Pakke med 12
11957884 25 mL 0.5 mL Pakke med 12
11997874 100 mL 1 mL Pakke med 8
11967874 500 mL 5 mL Pakke med 6
11937874 1000 mL 10 mL Pakke med 4
11927874 2000 mL 20 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11907884
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreret til at indeholde/til at levere ved 20 °C.
Kalibreret til at indeholde/til at levere ved 20 °C
  • Gennemsigtige cylindre
  • Indstøbte store, letlæselige gradueringer
  • Stor afrundet base ribbet for forstærkning og stabilitet
  • Generøs hældetud; 10mL størrelse har en konisk top for lettere påfyldning og hældning
  • Ikke befugtende
  • Kemisk resistent
  • Kontakt-klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance ASTM
Kalibrering At indeholde, at levere
Gradueringer 2 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 2mL
Form Rund
Base Type Cirkulær
Produkttype Gradueret cylinder