Få mere at vide
Fisherbrand™ Beholderlåg med gradueret polypropylen
Shop alle Fisherbrand produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Låg |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Til brug med (udstyr) | Graduerede polypropylenbeholdere |
| nr. pr. pakke | 500/Pk. |