Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsbægre af polypropylen
Meget modstandsdygtig over for stærke syrer, organiske opløsningsmidler og andre almindelige laboratoriereagenser
Brand:  Fisherbrand™ FB0129111
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17495123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00 DKK
    138.96 DKK / Pakke med 100
    Spare 163.04 DKK
    53% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 14-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Ribkonstruktion tillader stabling uden binding
  • Særlig“ drypfri” læbe
  • Basen tillader bægeret at sidde fladt under brug
  • Gradueret i ml og oz.
Tekniske data
Tekniske data
150 mL
Meget modstandsdygtig over for stærke syrer, organiske opløsningsmidler og andre almindelige laboratoriereagenser
5 mL
Autoklaverbar
Ja
Polypropylen
Tud
Bægerglas
Engangsbrug
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Engangsbægre af polypropylen > Kapacitet: 150mL; Graderinger: 5mL