Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsbægre af polypropylen
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Ribkonstruktion tillader stabling uden binding
- Særlig“ drypfri” læbe
- Basen tillader bægeret at sidde fladt under brug
- Gradueret i ml og oz.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Meget modstandsdygtig over for stærke syrer, organiske opløsningsmidler og andre almindelige laboratoriereagenser |
| Inkluderer | Tud |
| Inkrementer | 5 mL |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Uddannet | Ja |