Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsbægre af polypropylen
Meget modstandsdygtig over for stærke syrer, organiske opløsningsmidler og andre almindelige laboratoriereagenser
Brand:  Fisherbrand™ FB012916
74.69 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17425133
  • 162.00 DKK / Pakke med 25
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Ribkonstruktion tillader stabling uden binding
  • Særlig“ drypfri” læbe
  • Basen tillader bægeret at sidde fladt under brug
  • Gradueret i ml og oz.
Tekniske data
Tekniske data
600 mL
Meget modstandsdygtig over for stærke syrer, organiske opløsningsmidler og andre almindelige laboratoriereagenser
25 mL
Autoklaverbar
Ja
Polypropylen
Tud
Bægerglas
Engangsbrug
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Engangsbægre af polypropylen > Kapacitet: 600mL; Graderinger: 25 ml