Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsbægre af polypropylen
Artikelnummer. 17415133 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 17415133
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget modstandsdygtig over for stærke syrer, organiske opløsningsmidler og andre almindelige laboratoriereagenser
Ribkonstruktion tillader stabling uden binding
  • Særlig“ drypfri” læbe
  • Basen tillader bægeret at sidde fladt under brug
  • Gradueret i ml og oz.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Meget modstandsdygtig over for stærke syrer, organiske opløsningsmidler og andre almindelige laboratoriereagenser
Inkluderer Tud
Inkrementer 10 mL
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja