Få mere at vide
Fisherbrand™ Eksikkatorplader af polypropylen
Artikelnummer. 15981067 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
23,8 cm
Holder:
32
Artikelnummer. 15981067
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ubrydelig, økonomisk
  • Uden fødder
  • Yderkanten er flanget for at øge stivheden og forsinke glidningen
Ordreinfo
Tykkelse: 6mm; midterhul: 0,75 tommer. (2 cm)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 23,8 cm
Produkttype Eksikkatorplade
nr. pr. sag 10
Oversigt Eksikkatorplade, PP 239mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Eksikkator
Holder 32
Farve Hvid
Diameter (engelsk) Ydre 9,37''