Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare affaldssække: Almindelig
Artikelnummer. p-31575 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Rød
Dimensioner (L x B):
10 x 10 tommer.
10 x 15 tommer. (25 x 38 cm)
12 x 10 tommer (30 x 25 cm)
12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
19 x 14 tommer. (48 x 36 cm)
23 x 19 tommer. (58 x 48 cm)
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
35 x 25 tommer. (89 x 64 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
48 x 37 tommer. (122 x 94 cm)
Kapacitet (engelsk):
1 til 2 gal.
12 til 14 gal.
13 til 16 gal.
2 til 3 gal.
3 til 4 gal.
44 gal.
7 til 10 gal.
Artikelnummer. 13489566
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ensfarvet stil (uden tryk).
Tasker i almindelig stil
  • Maksimal temperatur, 140 °C (285 °F); til brug ved 134 °C (274 °F)
  • 2 mil tyk
  • Leveres med autoklaverbare elastiske dampventilerende lukninger
Overholdelse
Grafik på trykte stilarter er i overensstemmelse med OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Tekniske data
Certificeringer/compliance OSHA, 29 CFR1910.1030
Lukketype Elastik
Kapacitet (engelsk) 1 til 2 gal.
Farve Klar
Dimensioner (L x B) 12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (metrisk) 20 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (engelsk) 8 tommer
Længde (engelsk) 12 tommer
Tykkelse 2 mil
Materiale Polypropylen
Temperatur (metrisk) 140 °C