Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare affaldssække: Almindelig
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Rød
Dimensioner (L x B):
10 x 10 tommer.
10 x 15 tommer. (25 x 38 cm)
12 x 10 tommer (30 x 25 cm)
12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
19 x 14 tommer. (48 x 36 cm)
23 x 19 tommer. (58 x 48 cm)
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
35 x 25 tommer. (89 x 64 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
48 x 37 tommer. (122 x 94 cm)
Kapacitet (engelsk):
1 til 2 gal.
12 til 14 gal.
13 til 16 gal.
2 til 3 gal.
3 til 4 gal.
44 gal.
7 til 10 gal.
Beskrivelse
Tasker i almindelig stil
- Maksimal temperatur, 140 °C (285 °F); til brug ved 134 °C (274 °F)
- 2 mil tyk
- Leveres med autoklaverbare elastiske dampventilerende lukninger
Overholdelse
Grafik på trykte stilarter er i overensstemmelse med OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Lukketype | Elastik |
| Kapacitet (engelsk) | 7 til 10 gal. |
| Farve | Rød |
| Dimensioner (L x B) | 23 x 19 tommer. (58 x 48 cm) |
| Længde (metrisk) | 58 cm |
| Bredde (metrisk) | 48 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (engelsk) | 19'' |
| Længde (engelsk) | 23 tommer |
| Vis mere |