Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare affaldssække: Almindelig
Artikelnummer. 18326523 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Rød
Dimensioner (L x B):
10 x 10 tommer.
10 x 15 tommer. (25 x 38 cm)
12 x 10 tommer (30 x 25 cm)
12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
19 x 14 tommer. (48 x 36 cm)
23 x 19 tommer. (58 x 48 cm)
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
35 x 25 tommer. (89 x 64 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
48 x 37 tommer. (122 x 94 cm)
Kapacitet (engelsk):
1 til 2 gal.
12 til 14 gal.
13 til 16 gal.
2 til 3 gal.
3 til 4 gal.
44 gal.
7 til 10 gal.
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Kapacitet (engelsk)
18326523 Klar 12 x 10 tommer (30 x 25 cm) 1 til 2 gal.
13489566 Klar 12 x 8 tommer. (30 x 20 cm) 1 til 2 gal.
18306543 Klar 10 x 10 tommer. 1 til 2 gal.
18336523 Klar 10 x 15 tommer. (25 x 38 cm) 1 til 2 gal.
13499566 Klar 24 x 12 tommer. (61 x 30 cm) 2 til 3 gal.
16418115 Klar 30 x 24 tommer (76 x 61 cm) 12 til 14 gal.
13419576 Klar 36 x 24 tommer. (91 x 61 cm) 13 til 16 gal.
16424520 Rød 12 x 8 tommer. (30 x 20 cm) 1 til 2 gal.
18346503 Rød 19 x 14 tommer. (48 x 36 cm) 3 til 4 gal.
18356503 Rød 23 x 19 tommer. (58 x 48 cm) 7 til 10 gal.
10132688 Rød 35 x 25 tommer. (89 x 64 cm) 13 til 16 gal.
18598056 Rød 48 x 37 tommer. (122 x 94 cm) 44 gal.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 18326523
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Ensfarvet stil (uden tryk).
Tasker i almindelig stil
  • Maksimal temperatur, 140 °C (285 °F); til brug ved 134 °C (274 °F)
  • 2 mil tyk
  • Leveres med autoklaverbare elastiske dampventilerende lukninger
Overholdelse
Grafik på trykte stilarter er i overensstemmelse med OSHA™ standard 29CFR1910.1030.
Tekniske data
Certificeringer/compliance OSHA, 29 CFR1910.1030
Lukketype Elastik
Kapacitet (engelsk) 1 til 2 gal.
Farve Klar
Dimensioner (L x B) 12 x 10 tommer (30 x 25 cm)
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (metrisk) 25 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (engelsk) 10 tommer
Længde (engelsk) 12 tommer
Tykkelse 2 mil
Materiale Polypropylen
Temperatur (metrisk) 140 °C