Få mere at vide
Fisherbrand™ Graduerede cylindre af polymethylpenten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11987884 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 18
Pakke med 4
Pakke med 6
Pakke med 8
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer unitSize
11987884 250 mL 2 mL Pakke med 12
11947874 2000 mL 20 mL Pakke med 4
11917894 - 1 mL Pakke med 18
11977874 1000 mL 10 mL Pakke med 6
11977884 100 mL 1 mL Pakke med 12
11917884 500 mL 5 mL Pakke med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11987884
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreret til at indeholde/til at levere ved 20 °C
Kalibreret til at indeholde/til at levere ved 20 °C
  • Gennemsigtige cylindre med store indstøbte inddelinger
  • Let at læse
  • Store afrundede baser, ribbet for forstærkning og stabilitet
  • Generøs hældetud; 10 ml størrelse har en konisk top for lettere påfyldning og hældning
  • Ikke befugtende
  • Kemikalie-, varme- og slagfast
  • Vinduesklart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PMP
Kalibrering At levere, at indeholde
Gradueringer 2 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 2mL
Base Type Cirkulær
Produkttype Gradueret cylinder