Beskrivelse
Kalibreret til at indeholde/til at levere ved 20 °C
- Gennemsigtige cylindre med store indstøbte inddelinger
- Let at læse
- Store afrundede baser, ribbet for forstærkning og stabilitet
- Generøs hældetud; 10 ml størrelse har en konisk top for lettere påfyldning og hældning
- Ikke befugtende
- Kemikalie-, varme- og slagfast
- Vinduesklart
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | PMP |
| Kalibrering | At indeholde, at levere |
| Gradueringer | 20 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Underafdeling | 20mL |
| Base Type | Cirkulær |
| Produkttype | Gradueret cylinder |