Få mere at vide
Fisherbrand™ Graduerede cylindre af polymethylpenten
Shop alle Fisherbrand produkter
Gradueringer:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 18
Pakke med 4
Pakke med 6
Pakke med 8
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Beskrivelse
Kalibreret til at indeholde/til at levere ved 20 °C
- Transparent cylinders with large molded-in graduations
- Easy to read
- Large rounded bases ribbed for reinforcement and stability
- Generous pour spout; 10mL size has a conical top for easier filling and pouring
- Non-wetting
- Chemical, heat and impact resistant
- Window-clear
Tekniske data
Tekniske data
| Gradueringer | 1 mL |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Underafdeling | 1mL |
| Base Type | Circular |
| Type | Graduated Cylinder |