Få mere at vide
Fisherbrand™ Graduerede cylindre af polymethylpenten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11917884 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 18
Pakke med 4
Pakke med 6
Pakke med 8
Artikelnummer. 11917884
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreret til at indeholde/til at levere ved 20 °C
Kalibreret til at indeholde/til at levere ved 20 °C
  • Gennemsigtige cylindre med store indstøbte inddelinger
  • Let at læse
  • Store afrundede baser, ribbet for forstærkning og stabilitet
  • Generøs hældetud; 10 ml størrelse har en konisk top for lettere påfyldning og hældning
  • Ikke befugtende
  • Kemikalie-, varme- og slagfast
  • Vinduesklart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale PMP
Kalibrering At indeholde, at levere
Gradueringer 5 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 5mL
Base Type Cirkulær
Type Gradueret cylinder
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis