Få mere at vide
Fisherbrand™ Polyethylen prøvehætteglas med hængslet hætte
Artikelnummer. p-205530 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
2,5 ml
7 ml
Diameter (engelsk) Ydre:
0,5 tommer
0,86 tommer.
Volumen (engelsk):
1 dr.
2,75 dr.
Artikelnummer. 16428115
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til almen brug.
  • Holdbar, letvægts polyethylen
  • Ubrydelig
  • Tåler temperaturer til 80 °C (176 °F)
  • Snap-top hængslede låg kan ikke tabes og giver en tæt friktionspasning
Tekniske data
Oversigt Hætteglas, prøve LDPE 2,5mL
Diameter (engelsk) Ydre 0,5 tommer
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 14 mm
Materiale LDPE, Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 2,5 ml
Til brug med (applikation) Almindelig brug
Uddannet Nej
Højde (engelsk) 1,24 tommer.
Inkluderer Hængslet kasket
nr. pr. sag 100
Temperaturområde (engelsk) 176 °F
Temperaturområde (metrisk) 80 °C
Volumen (engelsk) 1 dr.
Volumen (metrisk) i alt 2.5 mL
Lukningsmateriale LDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Snap Cap, Push-in hængslet låg
Højde (metrisk) 31.5 mm
Mængde 100/Cs.
Tykkelse (metrisk) 1 mm (væg)
Type Hætteglas