Beskrivelse
Til almen brug.
- Holdbar, letvægts polyethylen
- Ubrydelig
- Tåler temperaturer til 80 °C (176 °F)
- Snap-top hængslede låg kan ikke tabes og giver en tæt friktionspasning
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,86 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22 mm |
| Materiale | LDPE, Polyethylen |
| Volumen (metrisk) | 7 ml |
| Til brug med (applikation) | Almindelig brug |
| Højde (engelsk) | 1,23 tommer. |
| Inkluderer | Hængslet kasket |
| Volumen (engelsk) | 2,75 dr. |
| Volumen (metrisk) i alt | 7 mL |
| Lukketype | Snap Cap |
| Vis mere |