Få mere at vide
Fisherbrand™ Polyethylen prøvehætteglas med hængslet hætte
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterSpezifikation
Spezifikation
| Oversigt | Hætteglas, prøve LDPE 2,5mL |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,5 tommer |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 14 mm |
| Materiale | LDPE, Polyethylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen (metrisk) | 2,5 ml |
| Til brug med (applikation) | Almindelig brug |
| Uddannet | Nej |
| Show More |