Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare HD Biohazard affaldsposer
Artikelnummer. p-2431493 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar med rødt print
Rød med sort print
Dimensioner (L x B):
12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
23 x 19 tommer. (58 x 48 cm)
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
Tykkelse:
1,25 mio
1,50 mio
Artikelnummer. 18356513
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Stærk og lækagebestandig
  • Trykt med biohazard-symbol og tekst på engelsk og spansk
  • Leveres med snoet bindelukning
Tekniske data
Lukketype Twist slips
Farve Klar med rødt print
Dimensioner (L x B) 30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
Længde (metrisk) 76 cm
Bredde (metrisk) 61 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer Biohazard symbol og tekst på engelsk og spansk
Bredde (engelsk) 24 tommer
Længde (engelsk) 30 tommer
Tykkelse 1,50 mio
Materiale Polyethylen