Beskrivelse
Stærk og lækagebestandig
- Trykt med biohazard-symbol og tekst på engelsk og spansk
- Leveres med snoet bindelukning
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Twist slips |
| Farve | Rød med sort print |
| Dimensioner (L x B) | 12 x 8 tommer. (30 x 20 cm) |
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | Biohazard symbol og tekst på engelsk og spansk |
| Bredde (engelsk) | 8 tommer |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Tykkelse | 1,25 mio |
| Vis mere |