Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare HD Biohazard affaldsposer
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar med rødt print
Rød med sort print
Dimensioner (L x B):
12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
23 x 19 tommer. (58 x 48 cm)
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
Tykkelse:
1,25 mio
1,50 mio
Beskrivelse
Stærk og lækagebestandig
- Trykt med biohazard-symbol og tekst på engelsk og spansk
- Leveres med snoet bindelukning
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Twist slips |
| Farve | Klar med rødt print |
| Dimensioner (L x B) | 24 x 12 tommer. (61 x 30 cm) |
| Længde (metrisk) | 61 cm |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | Biohazard symbol og tekst på engelsk og spansk |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (engelsk) | 24 tommer |
| Tykkelse | 1,50 mio |
| Vis mere |