Beskrivelse
Stærk og lækagebestandig
- Trykt med biohazard-symbol og tekst på engelsk og spansk
- Leveres med snoet bindelukning
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Twist slips |
| Farve | Klar med rødt print |
| Dimensioner (L x B) | 30 x 24 tommer (76 x 61 cm) |
| Længde (metrisk) | 76 cm |
| Bredde (metrisk) | 61 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | Biohazard symbol og tekst på engelsk og spansk |
| Bredde (engelsk) | 24 tommer |
| Længde (engelsk) | 30 tommer |
| Tykkelse | 1,50 mio |
| Vis mere |