Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare HD Biohazard affaldsposer
Artikelnummer. 18336513 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Klar med rødt print
Rød med sort print
Dimensioner (L x B):
12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
23 x 19 tommer. (58 x 48 cm)
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
Tykkelse:
1,25 mio
1,50 mio
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Tykkelse
18336513 Rød med sort print 23 x 19 tommer. (58 x 48 cm) 1,25 mio
18356513 Klar med rødt print 30 x 24 tommer (76 x 61 cm) 1,50 mio
18568056 Klar med rødt print 24 x 12 tommer. (61 x 30 cm) 1,50 mio
18588056 Rød med sort print 12 x 8 tommer. (30 x 20 cm) 1,25 mio
18376533 Klar med rødt print 36 x 24 tommer. (91 x 61 cm) 1,50 mio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18336513
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stærk og lækagebestandig
  • Trykt med biohazard-symbol og tekst på engelsk og spansk
  • Leveres med snoet bindelukning
Tekniske data
Lukketype Twist slips
Farve Rød med sort print
Dimensioner (L x B) 23 x 19 tommer. (58 x 48 cm)
Længde (metrisk) 58 cm
Bredde (metrisk) 48 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer Biohazard symbol og tekst på engelsk og spansk
Bredde (engelsk) 19''
Længde (engelsk) 23 tommer
Tykkelse 1,25 mio
Materiale Polyethylen