Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare HD Biohazard affaldsposer
Artikelnummer. p-31649 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Klar med rødt print
Neutral
Rød med sort print
Dimensioner (L x B):
12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
19 x 14 tommer. (48 x 36 cm)
23 x 19 tommer. (58 x 48 cm)
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
24 x 36 tommer. (61 x 91 cm)
25 x 35 tommer. (64 x 89 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
30 x 33 tommer. (76 x 84 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
48 x 38 tommer. (122 x 97 cm)
Tykkelse:
1,50 mio
4 mil
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 15386433
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Autoklaverbare, biofarlige polyethylenposer sikrer sikker håndtering og bortskaffelse af biofarligt affald.
Autoklaverbare, polyethylen biohazard poser for at sikre sikker håndtering og bortskaffelse af biofarligt affald.
  • Alle poser leveres med autoklaverbare elastiske dampventilerende lukninger undtagen 1,5 mil tykke almindelige klare poser
  • Polyethylen
  • Temperaturområde 260 °F
  • Fås i 4 farver/stile
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D1709-85
Lukketype Ingen
Farve Neutral
Dimensioner (L x B) 24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
Længde (metrisk) 61 cm
Bredde (metrisk) 30 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (engelsk) 12 tommer
Længde (engelsk) 24 tommer
Tykkelse 1,50 mio
Materiale Polyethylen
Produkttype Autoklaverbare poser
Temperatur (metrisk) 127 °C