Beskrivelse
Autoklaverbare, polyethylen biohazard poser for at sikre sikker håndtering og bortskaffelse af biofarligt affald.
- Alle poser leveres med autoklaverbare elastiske dampventilerende lukninger undtagen 1,5 mil tykke almindelige klare poser
- Polyethylen
- Temperaturområde 260 °F
- Fås i 4 farver/stile
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OSHA, 29 CFR1910.1030 |
| Lukketype | Elastik |
| Farve | Klar med rødt print |
| Dimensioner (L x B) | 24 x 12 tommer. (61 x 30 cm) |
| Længde (metrisk) | 61 cm |
| Bredde (metrisk) | 30 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | Trykt på engelsk og spansk |
| Bredde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (engelsk) | 24 tommer |
| Vis mere |