Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare HD Biohazard affaldsposer
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Klar
Klar med rødt print
Neutral
Rød med sort print
Dimensioner (L x B):
12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
19 x 14 tommer. (48 x 36 cm)
23 x 19 tommer. (58 x 48 cm)
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
24 x 36 tommer. (61 x 91 cm)
25 x 35 tommer. (64 x 89 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
30 x 33 tommer. (76 x 84 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
48 x 38 tommer. (122 x 97 cm)
Tykkelse:
1,50 mio
4 mil
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
Autoklaverbare, polyethylen biohazard poser for at sikre sikker håndtering og bortskaffelse af biofarligt affald.
- Alle poser leveres med autoklaverbare elastiske dampventilerende lukninger undtagen 1,5 mil tykke almindelige klare poser
- Polyethylen
- Temperaturområde 260 °F
- Fås i 4 farver/stile
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D1709-85 |
| Lukketype | Elastik |
| Farve | Klar |
| Dimensioner (L x B) | 36 x 24 tommer. (91 x 61 cm) |
| Længde (metrisk) | 91 cm |
| Bredde (metrisk) | 61 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (engelsk) | 24 tommer |
| Længde (engelsk) | 36 tommer. |
| Tykkelse | 4 mil |
| Vis mere |