Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare HD Biohazard affaldsposer
Artikelnummer. 15386433 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Klar med rødt print
Neutral
Rød med sort print
Dimensioner (L x B):
12 x 8 tommer. (30 x 20 cm)
19 x 14 tommer. (48 x 36 cm)
23 x 19 tommer. (58 x 48 cm)
24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
24 x 36 tommer. (61 x 91 cm)
25 x 35 tommer. (64 x 89 cm)
30 x 24 tommer (76 x 61 cm)
30 x 33 tommer. (76 x 84 cm)
36 x 24 tommer. (91 x 61 cm)
48 x 38 tommer. (122 x 97 cm)
Tykkelse:
1,50 mio
4 mil
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Tykkelse Pakningsstørrelse
15386433 Neutral 24 x 12 tommer. (61 x 30 cm) 1,50 mio Pakke med 200
16235040 Neutral 24 x 36 tommer. (61 x 91 cm) 1,50 mio -
18346523 Klar med rødt print 12 x 8 tommer. (30 x 20 cm) 1,50 mio -
18396533 Klar med rødt print 36 x 24 tommer. (91 x 61 cm) 1,50 mio -
18366533 Klar med rødt print 24 x 12 tommer. (61 x 30 cm) 1,50 mio -
18366513 Klar med rødt print 30 x 24 tommer (76 x 61 cm) 1,50 mio -
18376513 Rød med sort print 12 x 8 tommer. (30 x 20 cm) 1,50 mio -
18376523 Rød med sort print 19 x 14 tommer. (48 x 36 cm) 1,50 mio -
17841772 Rød med sort print 23 x 19 tommer. (58 x 48 cm) 1,50 mio -
18396523 Rød med sort print 25 x 35 tommer. (64 x 89 cm) 1,50 mio -
18386513 Rød med sort print 30 x 33 tommer. (76 x 84 cm) 1,50 mio -
18316513 Rød med sort print 36 x 24 tommer. (91 x 61 cm) 4 mil -
18346533 Klar 36 x 24 tommer. (91 x 61 cm) 4 mil -
18346513 Klar 30 x 24 tommer (76 x 61 cm) 1,50 mio -
18548056 Rød med sort print 48 x 38 tommer. (122 x 97 cm) 1,50 mio -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15386433
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Autoklaverbare, biofarlige polyethylenposer sikrer sikker håndtering og bortskaffelse af biofarligt affald.
Autoklaverbare, polyethylen biohazard poser for at sikre sikker håndtering og bortskaffelse af biofarligt affald.
  • Alle poser leveres med autoklaverbare elastiske dampventilerende lukninger undtagen 1,5 mil tykke almindelige klare poser
  • Polyethylen
  • Temperaturområde 260 °F
  • Fås i 4 farver/stile
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D1709-85
Lukketype Ingen
Farve Neutral
Dimensioner (L x B) 24 x 12 tommer. (61 x 30 cm)
Længde (metrisk) 61 cm
Bredde (metrisk) 30 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (engelsk) 12 tommer
Længde (engelsk) 24 tommer
Tykkelse 1,50 mio
Materiale Polyethylen
Produkttype Autoklaverbare poser
Temperatur (metrisk) 127 °C