Få mere at vide
Fisherbrand™ Plast ledclips
Artikelnummer. p-4627804 Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
Fugestørrelse 29
Farve:
Rød
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 17555156
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Fremstillet af plastik til brug på standard koniske glassamlinger
  • Farvekodet for nem størrelsesidentifikation
  • Korroderer ikke
  • Vil ikke ridse glas
  • Tåler temperaturer op til 150 °C
Tekniske data
Mængde 10/Pk.
Type Fælles klip
Materiale Plast
Størrelse Fugestørrelse 29
Farve Rød