Få mere at vide
Fisherbrand™ Plast ledclips
Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
Fugestørrelse 29
Farve:
Rød
Beskrivelse
Fremstillet af plastik til brug på standard koniske glassamlinger
- Farvekodet for nem størrelsesidentifikation
- Korroderer ikke
- Vil ikke ridse glas
- Tåler temperaturer op til 150 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Type | Fælles klip |
| Materiale | Plast |
| Størrelse | Fugestørrelse 29 |
| Farve | Rød |