Få mere at vide
Fisherbrand™ Centrifugeflasker i plast med låg
Artikelnummer. p-2664026 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderer:
Noryl tætningshætte
Skruelåg
Farve:
Gennemskinnelig
Klar
Materiale:
Polycarbonat
Polypropylen
Artikelnummer. 17838247
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbare polypropylen- eller polycarbonatflasker.
Holdbare polypropylen- eller polycarbonatflasker
  • Fås med standardhætter til lavhastighedsarbejde og tætningshætter til højhastighedsapplikationer
  • Design med bred mund til nem påfyldning og dekantering Autoklaverbar til 121 °C (248 °F)
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Gennemskinnelig
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Temperaturområde (metrisk) 0 til 135 °C
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Maks. Kraft 8250 g (RCF)
Mund Brede
Form Rund
Produkttype Centrifuge flaske
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)